Przejdź do
80821
(2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Naproxen Impurity D (PhEur), (αS)-5-Iodo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Iodo naproxen, Naproxen EP Impurity D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 41±4°, c = 1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(I)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChI key
MNTGUQDQTXNYMT-QMMMGPOBSA-N
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)