Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2043873
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxy-2-naphthol
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?