Przejdź do
82170
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
245-966-6
MDL number:
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
156-158 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8082246482570842
Naproxen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46482
Naproxen
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
82170-50MG04061834246763