Przejdź do
M1275
Naproxen sodium
synthetic (organic), 98.0-102.0%, Prostaglandin H synthase 1 and 2 inhibitor, powder
Synonim(y):
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-486-2
MDL number:
Assay:
98.0-102.0%
Form:
powder
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naproxen sodium, 98.0-102.0%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
98.0-102.0%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
originator
Bayer
SMILES string
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
InChI key
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Gene Information
General description
Naproxen belongs to phenylacetic acid class of Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Application
Naproxen sodium has been used to evaluate the thermodynamics of biomolecular interaction with bovine and human serum albumin. It has also been used to evaluate its efficiency in reducing the response of spinal dorsal horn neurons to noxious knee joint rotation.[1]
Biochem/physiol Actions
Naproxen binds preferably to serum albumin. The S-enantiomer of naproxen is 28-fold more potential as an anti-inflammatory drug compared to the R-isomer. The R-isomer is found to be a liver toxin and causes gastrointestinal disorders.
Cyclooxygenase (Prostaglandin H synthase 1 and 2) inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1165N51601457403
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Bayer
originator
-
originator
-
originator
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naproxen sodium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)