Przejdź do
66337
Conductivity Standard
conductivity 300000 μS/cm at 25 °C
Synonim(y):
Conductivity Calibration Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10-25% KCl (T)
conductivity
297000-303000 μS/cm at 25 °C
density
1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
Application
Conductivity standard solution for calibration of conductivity sensors for conductivity measurements. It is delivered in a 500 mL package size.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
599624130344348
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
concentration
10-25% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conductivity
297000-303000 μS/cm at 25 °C
conductivity
4950-5050 μS/cm at 25 °C
conductivity
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denis V Axenov-Gribanov et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 109(10), 1307-1322 (2016-07-10)
Isolated ecosystems existing under specific environmental conditions have been shown to be promising sources of new strains of actinobacteria. The taiga forest of Baikal Siberia has not been well studied, and its actinobacterial population remains uncharacterized. The proximity between the
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2, 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
579475-5G04061831811230
66337-500ML04061837908958
Questions
  1. Gib es zu diesem Standard auch Mess- oder Erfahrungswerte bei anderen Temperaturen? Oder ein Temperatur-Kompensations-Faktor um z.B. auch bei 20 oder 30 °C zu messen und auf 25 °C zu kompensieren?
    1 answer
    1. Unfortunately, no measurements or empirical values beyond the listed 25 °C are available.