Przejdź do
67233
Conductivity Standard
conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
Synonim(y):
Calibration standard for conductivity meter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
826,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
9900-10100 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
Application
Calibration standard to qualify conductivity sensors for conductivity measurements.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
599624130344348
description
conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
description
conductivity 5000 μS/cm at 25 °C
description
conductivity 400 μS/cm at 25 °C
description
conductivity 3000 μS/cm at 25 °C
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
conductivity
9900-10100 μS/cm at 25 °C
conductivity
4950-5050 μS/cm at 25 °C
conductivity
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)