Przejdź do
64181
Conductivity Standard
conductivity 150000 μS/cm at 25 °C
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
2.5-10% KCl (T)
conductivity
148500-151500 at 25 °C
density
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
64181-500ML04061837908934