Przejdź do
03729
Conductivity Standard
conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10-25% KCl (T)
conductivity
198000-202000 μS/cm at 25 °C
density
1.063-1.133 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Application
It is a standard solution for conductivity meter calibration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
068110694906999
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
conductivity
198000-202000 μS/cm at 25 °C
conductivity
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
495.0-505.0 μS/cm at 25 °C
concentration
10-25% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
density
1.063-1.133 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)