These are the temperature coefficient of variation tables for the five materials:
•Ref. 06949-500ML | Conductivity standard, conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
•Ref. 67233-500ML | Conductivity standard, conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
•Ref. 56255-500ML | Conductivity standard, conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
•Ref. 59777-500ML | Conductivity standard, conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
•Ref. 03729-500ML | Conductivity standard, conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
918,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
2.5-10% KCl (T)
conductivity
49500-50500 μS/cm at 25 °C
density
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) cleaning products |
| density 1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C | density 1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C |
| conductivity 49500-50500 μS/cm at 25 °C | conductivity 297000-303000 μS/cm at 25 °C | conductivity 396.0-404.0 μS/cm at 25 °C | conductivity 2970-3030 μS/cm at 25 °C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B1011-100MG | 04061831588811 |
| 56255-500ML | 04061837908828 |
-
Do these products have conductivity correction tables at different temperatures?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, I wonder if u maybe have some kind of table of conductivity corrections at various temperatures? Thanks in advance!
1 answer-
Unfortunately, there is no table for conductivity at different temperatures available. The only value of conductivity shared is on the lot specific Certificate of Analysis where the Conductivity range is determined at 25 C between 49500 - 50500 µS/cm. The exact value will be listed on the Certificate of Analysis.