Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
918,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
297.0-303.0 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 56890-500ML | 04061838351593 |