Przejdź do
59962
Conductivity Standard
conductivity 5000 μS/cm at 25 °C
Synonim(y):
Calibration standard for conductivity meter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
4950-5050 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Application
Calibration standard for conductivity measuring instruments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
663374130344348
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
conductivity
4950-5050 μS/cm at 25 °C
conductivity
297000-303000 μS/cm at 25 °C
conductivity
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
density
1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
59962-500ML04061837908873