Przejdź do
44795
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H33NOSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.59
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2096003
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
InChI key
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C21305020370G7501
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Method for the t-Butyldimethylsilylation of Alcohols with N,O-Bis(t-butyldimethylsilyl)acetamide.
Johnson, D.A. and Taubner, L. M
Tetrahedron Letters, 37, 605-608 (1996)
T.P. Mawhinney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 3336-3336 (1982)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44795-10ML04061837683817
44795-1ML-KC04061837683848