Przejdź do
00942
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥95.0% (GC), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Synonim(y):
N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18F3NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.33
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3606546
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, LiChropur, ≥95.0% (GC)
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
0.5-1.5% tert-butyldimethylchlorosilane
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamidewith 1% tert-Butyldimethylchlorosilane (TBDMS) is a derivatizing reagentcommonly used in gas chromatography (GC) and gas chromatography-massspectrometry (GC-MS).
Application
MTBSTFA + 1% TBDMSCl can be used as a derivatizing reagentin the analysis of:
  • Organic acid profile in human serum by gaschromatography/mass spectrometry (GC/MS).
  • Nerveagents and their breakdown products by GC–MS-MS method.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3759348.142198.41102
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
impurities
0.5-1.5% tert-butyldimethylchlorosilane
impurities
-
impurities
-
impurities
-
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Gas chromatography/mass spectrometry analysis of organic acid profiles in human serum: A protocol of direct ultrasound-assisted derivatization
Zhang MJ, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 35(17), e9149-e9149 (2021)
Mass spectrometry of anabolic steroids as their tert-butyldimethylsilyl ether derivatives.
Steffenrud, S.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 10, 1698-1702 (1996)
The Application of a single-column GC--MS-MS method for the rapid analysis of chemical warfare agents and breakdown products
Young SA, et al.},
Journal of Analytical Toxicology, 43(3), 179-187 (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
00942-1ML04061838608482
00942-10X1ML04061837683183
00942-10ML04061838608475
00942-1ML-KC04061837683190