Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 904,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
904,00 zł
Nazwa produktu
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
contains
1% TBDMSCl
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
functional group
silyl, amine, fluoro
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description LiChropur™, ≥95.0% (GC) | description >97% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS) |
| assay ≥95% | assay ≥95.0% (GC) | assay >97% | assay ≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC), 99% (excluding TMCS) |
| reaction suitability reactivity: amine reactive, reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive | reaction suitability reagent type: derivatization reagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| contains 1% TBDMSCl | contains - | contains - | contains - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?