Kluczowe dokumenty
473464
tert-Butylchlorodimethylsilane solution
50 wt. % in toluene
Synonim(y):
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
Wybierz wielkość
507,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
507,00 zł
Polecane produkty
stężenie
50 wt. % in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46
bp
113 °C
gęstość
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.866 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Klucz InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?