Przejdź do
394882
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
>97%
Synonim(y):
MTBSTFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.33
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3606546
Assay:
>97%
Form:
liquid
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade
Quality Segment
assay
>97%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide is a highly reactive silylating reagent commonly used for silyation of carboxylic acids, alcohols, amines, and thiols. It is also used as a protection, deprotection reagent.
Application
N-tert-butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) can be used:
  • As a derivatizing agent in the GC-MS analysis of hydroxylated fluorenes and in the GC analysis of amino acids.
  • As an efficient silylating agent for different alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids, amines, and amides.
  • To functionalize multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with polar groups.
MTBSTFA is reportedly much less moisture-sensitive than other silylating reagents used for GLC derivatization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
375934M0789155195
description
>97%
description
≥95%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥97.0% (GC)
description
≥99%
assay
>97%
assay
≥95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
172-175 °C (lit.)
bp
-
bp
121-122 °C (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?