Przejdź do
G7501
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
L-Glutamic acid 1,5-bis(1,1-dimethylethyl) ester hydrochloride (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.80
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3573738
1380,00 zł
Cena katalogowa1840,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@](N)(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester is C-terminal and R-chain blocked derivative of L-glutamate that may be useful in the synthesis of substance P antagonistic peptides.
Glutamic acid di-tert butyl ester (GTBE) possesses convulsant properties in mice and rats. It might have unique pharmacological features that set it apart from other convulsant medications.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3640858269B2522
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
99%
assay
>98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
white
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)