Merck
384429
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
tert-Butylchlorodimethylsilane solution, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
Beilstein:
505999
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
1.225 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Klucz InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akshanth R Polepally et al.
Journal of clinical pharmacology, 55(10), 1101-1108 (2015-04-24)
A classic 2-period crossover bioavailability study was conducted to evaluate the relative and absolute bioavailability of immediate-release (IR) and extended-release (XR) lamotrigine formulations under steady-state conditions in elderly patients with epilepsy. On treatment days, each subject's morning dose (IR or
Hiroaki Wakimoto et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(11), 2898-2909 (2014-04-10)
Isocitrate dehydrogenase (IDH) gene mutations occur in low-grade and high-grade gliomas. We sought to identify the genetic basis of malignant phenotype heterogeneity in IDH-mutant gliomas. We prospectively implanted tumor specimens from 20 consecutive IDH1-mutant glioma resections into mouse brains and
Some observations on the t-butyldimethylchlorosilane derivatization reaction.
K Bricknell et al.
Biochemical medicine, 23(1), 119-121 (1980-02-01)
Grethe M Olsen et al.
Neurochemistry international, 88, 47-52 (2014-12-03)
Pyruvate carboxylation, the anaplerotic reaction in the brain, has been demonstrated in astrocytes but not neurons. Since anaplerosis cannot proceed without cataplerosis in a closed system such as the brain, there have to be mechanisms to degrade molecules such as
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and