Przejdź do
19905
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15ClSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
EC Number:
242-042-4
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505999
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
mp
86-90 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Useful derivatizing agent for preparative and analytical purposes; Selective cleavage of TBDMS-ethers
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)