Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 919,00 zł |
Informacje o tej pozycji
919,00 zł
Nazwa produktu
Formic acid 98% - 100%, for LC-MS LiChropur™
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChropur™
assay
≥98% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤5.0 ppm, Ca: ≤10 ppm, Cu: ≤1.0 ppm, Fe: ≤5.0 ppm, K: ≤5.0 ppm, Mg: ≤2.0 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤5.0 ppm
application(s)
PFAS testing
SMILES string
OC=O
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (acidimetric) | assay ≥98% (acidimetric), 98-100% | assay - | assay ≥98% |
| agency suitable for DIN 38407-42, suitable for ISO/CEN 15968-2010, suitable for EPA 1633 | agency - | agency traceable to EP Y0001970, traceable to USP 1283200 | agency reag. Ph. Eur. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| pH 2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid 98% - 100%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Protokoły
Rozdzielenie chlorowodorku pirydoksyny (B6), wzorzec analityczny; chlorowodorek tiaminy (B1), wzorzec analityczny
Produkty
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5330020050 | 04054839236167 |