Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to EP Y0001970, traceable to USP 1283200
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
packaging
pkg of 5x1 mL
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description ACS reagent, ≥88% | description ≥95%, FCC, FG | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) PFAS testing | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade ACS reagent | grade Kosher, FG, Halal | grade pharmaceutical primary standard |
| agency traceable to USP 1283200, traceable to EP Y0001970 | agency - | agency meets purity specifications of JECFA | agency USP |
| expl. lim. 57 % | expl. lim. 57 % | expl. lim. - | expl. lim. - |
| bp 100-101 °C (lit.) | bp 100-101 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp 8.2-8.4 °C (lit.) | mp 8.2-8.4 °C (lit.) | mp 8.2-8.4 °C (lit.) | mp 8.2-8.4 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup - (own results)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?