Merck
18127
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
for LC-MS LiChropur
Synonim(y):
HFP, Hexafluoroisopropanol
Wybierz wielkość
10 ML
1030,00 zł
50 ML
3380,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
1030,00 zł
50 ML
3380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.04
Beilstein:
1841007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
jakość
for LC-MS LiChropur
zanieczyszczenia
≤0.02% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
przydatność
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Klucz InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol(HFIP) is a thermally stable, highly polar, UV-transparent solvent that is misciblewith water and many polar organic solvents. It is used as a mobile phaseadditive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method to improveseparation and detection.[1][2]
Zastosowanie
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as a:
  • Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.[3]
  • Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoro-2-propanol
Phillips AJ and Roach JJ
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-9 (2001)
Fluoroalcohols as novel buffer components for basic buffer solutions for liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry: retention mechanisms
Kipper K, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(45), 8175-8180 (2011)
Retention mechanisms of acidic and basic analytes on the Pentafluorophenyl stationary phase using fluorinated eluent additives
Lossmann K, et al.
Journal of Chromatography A, 1666, 462850-462850 (2022)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review