This product contains 0.2 wt. % formic acid and 0.04 wt. % of 10 mM Sodium Hydroxide in a 1:1 mixture of isopropanol and water.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 972,00 zł |
Informacje o tej pozycji
972,00 zł
quality
LiChropur™
concentration
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
technique(s)
LC/MS: suitable
suitability
suitable for LC-MS
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
General description
Features:
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Application
- enantiomeric separation of acidic compounds by nano-liquid chromatography (Nano-LC) technique[1]
- determination of ambrisentan enantiomers in commercial samples of active pharmaceutical ingredients (API) using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH) | concentration - | concentration - | concentration - |
| suitability suitable for LC-MS | suitability - | suitability - | suitability - |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of this sodium formate solution (51197 - 100 ml ) ?