Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
637,00 zł
description
anionic
Quality Segment
product line
LiChropur™
assay
≥99.0% (calc. on dry substance, NT), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, <2% water
ign. residue (900°C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
N.OC=O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.01, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ammonium formate has been used in the separation of non-steroidal anti-inflammatory drugs and of oligosaccharide mixtures using capillary electrochromatography. It is also used in the analysis of phosphatidylserines, triacylglycerols and triacylglycerol oxidation products, and oligogalacturonic acids using HPLC and HPLC-MS methods.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (calc. on dry substance, NT) | assay 97% | assay 97% | assay ≥99.995% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystals | form granular, moist crystals | form crystals | form crystalline |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| pH 5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L) | pH - | pH - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium formate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Rozdzielenie chlorowodorku pirydoksyny (B6), wzorzec analityczny; chlorowodorek tiaminy (B1), wzorzec analityczny
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Produkty
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70221-25G-F | 04061835570669 |
| 70221-100G-F | 04061838358301 |