Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy 98-100%, Suprapur®
Quality Segment
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥98% (acidimetric), 98-100%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
≤100% in formic acid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
soluble (Water: miscible in all proportions)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 ppb, phosphate, phosphite (as PO43-): ≤100 ppb, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.5 ppb, Al: ≤5 ppb, As: ≤1 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤10 ppb, Cd: ≤0.5 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1 ppb, Cu: ≤1 ppb, Fe: ≤5 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤0.5 ppb, Hg: ≤1 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤5 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤2 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, Na: ≤5 ppb, Ni: ≤1 ppb, Pb: ≤1 ppb, Pd: ≤1 ppb, Pt: ≤1 ppb, Sb: ≤1 ppb, Sn: ≤0.5 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤0.5 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, U: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤5 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Identyfikacja metabolitów in vivo Citri Sarcodactylis Fructus za pomocą UHPLC-Q/Orbitrap HRMS: W badaniu wykorzystano zaawansowane techniki chromatograficzne do identyfikacji i analizy metabolitów, demonstrując zastosowanie kwasu mrówkowego w zwiększaniu czułości i dokładności wykrywania w chemii analitycznej (Deng et al., 2023).
- Odzyskiwanie fosforu z wodnego produktu hydrotermalnej karbonizacji obornika krowiego...: Badania dotyczyły odzyskiwania fosforu z hydrotermicznie karbonizowanego obornika krowiego, gdzie kwas mrówkowy odgrywał kluczową rolę w analizie chemicznej i usprawnianiu procesów odzyskiwania (Qaramaleki et al., 2023).
- Identyfikacja i ocena jakości chińskiego wina ryżowego przy użyciu UPLC-PDA-QTOF/MS z separacją dwukolumnową...: Wykazano rolę kwasu mrówkowego w optymalizacji profili chromatograficznych złożonych związków organicznych w napojach, pomagając w ten sposób w ocenie ich jakości i standaryzacji (Xiang et al., 2023).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≤100% in formic acid | concentration - | concentration - | concentration - |
| assay ≥98% (acidimetric), 98-100% | assay ≥98% (alkalimetric) | assay ≥98% (acidimetric) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| solubility soluble (Water: miscible in all proportions) | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy 98-100%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
is this material in a glass bottle
1 answer-
Yes, this product is packaged in a glass bottle.