Przejdź do
I3018
IEF mix 3.6-9.3
lyophilized powder
Synonim(y):
isoelectric focusing marker, protein markers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105336
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Isoelectric focusing marker
IEF mix 3.6-9.3 has been used a standard pI marker in isoelectric focussing.[1]
Preparation Note
Vial contains 0.2 M glycine, pH 6, after reconstituting with 250 μl of deionized water to obtain a solution containing 12 mg/ml of total protein, 10% (w/v) trehalose, and 10% (w/v) mannitol.
Other Notes
Contains eight proteins producing 11 bands on IEF (non-urea).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1992C6210M3913
form
lyophilized powder
form
solution
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Isolation and structural characterization of the major protein fraction from NorMan flaxseed (<I>Linum usitatissimum L.</I>)
Chung, M.W.Y., et al.
Food Chemistry, 90(1-2), 271-279 (2005)
Relatedness of Thermomyces lanuginosus strains producing a thermostable xylanase.
Singh S, et al.
Journal of Biotechnology, 81, 119-128 (2000)
S Singh et al.
Journal of biotechnology, 81(2-3), 119-128 (2000-09-16)
Properties of an endo-beta-xylanase produced by a locally isolated Thermomyces lanuginosus strain SSBP was compared to seven other T. lanuginosus strains isolated from different geographical regions. Strain SSBP produced the highest xylanase activity of 59600 nkat ml(-1) when cultivated on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I3018-5X1VL04061833848791
I3018-1VL04061835573295