Key Documents
93001
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 7.5, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Kod UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
sterylność
0.45 μm filtered
Postać
solution
stężenie
1 mg/mL in 10 mM NaOH
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1