Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?