Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
5 x 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) is for use in Tris-Tricine SDS-PAGE.
This sigma marker has been used in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1]
This sigma marker has been used in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1]
Packaging
Each vial of Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) contains 200 μl of a solution of six dye-conjugated polypeptides in 10 mM Tris-HCl, pH 7.0, 0.5% SDS, 2 mM EDTA, 4 M urea, 33% glycerol and 0.01% sodium azide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 400 |
| form liquid | form liquid | form solution | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels) | usage vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm), vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm) | usage - | usage - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?