Merck
52033
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 9.6, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Synonim(y):
IEF Marker UV-vis
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)