Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
10 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł 1292,00 zł |
Informacje o tej pozycji
633,00 zł
Quality Segment
form
lyophilized powder
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels
mol wt
6,500-66,000 Da
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
Other Notes
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 6,500-66,000 Da | mol wt 6,500-200,000 Da | mol wt - | mol wt 8,000-220,000 Da |
| usage sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels, sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm) | usage sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels | usage sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels) | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigmaMarker™
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?