Przejdź do
1.15035
Płytki HPTLC, celuloza F
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki TLC z celulozy F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
1496,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1496,00 zł
Cena katalogowa1760,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
60-110 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
storage temp.
2-30°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.057871.150361.05786
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, glass support
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
layer thickness
60-110 μm
layer thickness
60-110 μm
layer thickness
60-110 μm
layer thickness
60-110 μm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Płytki celulozowe są używane do analizy substancji polarnych. Jako sorbent organiczny, celuloza doskonale nadaje się do oddzielania substancji hydrofilowych metodą chromatografii podziałowej. Typowe zastosowania obejmują analizę aminokwasów, węglowodanów i fosforanów, a także kwasów nukleinowych i ich pochodnych. Oferujemy płytki celulozowe w dwóch klasach: TLC dla konwencjonalnych i HPTLC dla wymagających, wysokowydajnych separacji.
Analysis Note
Layer thickness: 60 - 110 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Aminoacid test
hRf-values
- L-serine, amino acid test:
29 - 39
- L-threonine, amino acid test: 38 - 48
- L-alanine, amino acid test: 43 - 53
- L-methionine, amino acid test: 60 - 70
- L-phenylalanine, amino acid test: 69 - 79
- L-leucine, amino acid test: 76 - 86
Typical value determined on a plate
Eluent: 1-Butanol/ acetone/ acetic acid/ water (35/35/7/23 v/v/v/v) twice developed
Other Notes
Zastępuje: 15035-5; 15035
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115035000104022536157870