Kluczowe dokumenty
1.05787
Supelco
Płytki HPTLC, celuloza
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Celulozowe płytki TLC
Wybierz wielkość
25 UNITS
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 UNITS
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cellulose matrix
glass support
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
60-110 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 10 cm
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Płytki celulozowe są używane do analizy substancji polarnych. Jako sorbent organiczny, celuloza doskonale nadaje się do oddzielania substancji hydrofilowych metodą chromatografii podziałowej. Typowe zastosowania obejmują analizę aminokwasów, węglowodanów i fosforanów, a także kwasów nukleinowych i ich pochodnych. Oferujemy płytki celulozowe w dwóch klasach: TLC dla konwencjonalnych i HPTLC dla wymagających, wysokowydajnych separacji.
Zastosowanie
  • Szybka ocena jakości planarnych warstw chromatograficznych metodą termowizji impulsowej: Koncentruje się na kontroli jakości celulozowych płytek HPTLC, zapewniając niezawodność procesów chromatograficznych w różnych zastosowaniach badawczych i przemysłowych (Suszyński i in., 2014).
  • Wysokosprawne cienkowarstwowe chromatograficzno-densytometryczne oznaczanie diglukozydu secoisolariciresinolu w siemieniu lnianym: Wykorzystuje celulozowe płytki HPTLC do precyzyjnego oznaczania ilościowego związków bioaktywnych w produktach naturalnych, służąc potrzebom przemysłu nutraceutycznego i farmaceutycznego (Coran et al., 2004).
Powiązanie
Zastępuje: 5787-5; 5787
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 60 - 110 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Test aminokwasów
Wartości hRf
- L-seryna, test aminokwasów:
20 - 30
- L-treonina, test aminokwasów: 30 - 40
- L-alanina, test aminokwasów: 35 - 45
- L-metionina, test aminokwasów: 55 - 65
- L-fenyloalanina, test aminokwasów: 60 - 70
- L-leucyna, test aminokwasów: 70 - 80
Typowa wartość określona na płytce
Eluent: 1-butanol/ aceton/ kwas octowy/ woda (35/35/7/23 v/v/v/v) dwukrotnie rozwinięty