Przejdź do
1.15036
Płytki HPTLC, celuloza F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki HPTLC z celulozy F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
2235,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Feature:
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
Layer thickness:
60-110 μm
Plate l × w:
20 cm × 10 cm
Material:
cellulose matrix, glass support
2235,00 zł
Cena katalogowa2980,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
60-110 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
storage temp.
2-30°C
General description
50 Glass plates 20 x 10 cm
Application
Glass HPTLC Cellulose F plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Other Notes
Replaces: 15036-6; 15036
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki HPTLC, celuloza F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)