Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2830,00 zł 2122,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2122,50 zł
Cena katalogowa2830,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
60-110 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPTLC: suitable |
| material cellulose matrix, glass support | material aluminum support, cellulose matrix | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, glass support |
| feature fluorescent indicator: no, binder Organic Polymer | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 10 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 10 cm |
| layer thickness 60-110 μm | layer thickness 70-110 μm | layer thickness 60-110 μm | layer thickness 60-110 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki HPTLC, celuloza