Przejdź do
1.52610
TLC Explorer
greener alternative
Digital TLC analysis and documentation device
Synonim(y):
Analizator płytek TLC, Czytnik płytek TLC, Urządzenie do digitalizacji do analizy płytek TLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
46 590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41100000
46 590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
System dokumentacji TLC Explorer został zaprojektowany do cyfrowej oceny i rejestracji chromatografii cienkowarstwowej (TLC), zwiększając wydajność i dokładność procesów chromatograficznych. Zapewnia precyzyjne obrazowanie TLC dla wiarygodnego pomiaru densytometrycznego, ułatwiając analizę ilościową i spójną interpretację danych.
Features and Benefits
  • Cyfrowe rozwiązanie przekształca intensywność plamki w dane liczbowe, umożliwiając ilościową i jakościową analizę płytek TLC, HPTLC i PLC.
  • Cyfrowe obrazowanie w czasie krótszym niż 2 minuty pozwala na spójne przechwytywanie płytek TLC, zmniejszając subiektywność. Oprogramowanie analizuje plamki na podstawie intensywności i lokalizacji pikseli, co prowadzi do bardziej wiarygodnych interpretacji.
  • Automatyzacja i cyfryzacja pomagają ustandaryzować proces TLC, zmniejszając różnice spowodowane czynnikami ludzkimi. Prowadzi to do większej spójności analizy i lepszej odtwarzalności.
  • Ulepszona dokumentacja i archiwizacja zapisów cyfrowych w celu zapisywania, udostępniania i wyszukiwania. Naukowcy mogą śledzić dane historyczne i skuteczniej porównywać wyniki w czasie.
Other Notes
CO WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU:
  • Urządzenie TLC Explorer wraz z jednostką podświetlającą i oprogramowaniem
  • Płyta bazowa dla płytek TLC
  • Wtyczki zasilania do podłączenia na całym świecie
  • Instrukcja obsługi i skrócona instrukcja "Jak zacząć"
  • Naklejka z kodem QR do szybkiego podłączenia
  • Osłona przeciwpyłowa
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
Czy oprogramowanie może wykonywać analizy ilościowe lub półilościowe:
Tak, może. Oprogramowanie może obliczać stężenia poprzez porównanie plamki na ścieżce z odpowiadającymi jej plamkami na ścieżkach referencyjnych o znanych stężeniach.
Czy oprogramowanie jest zgodne z GMP:
Nie, oprogramowanie nie jest w pełni zgodne z GMP.
Czy urządzenie może analizować płytki w formatach innych niż 20 x 10 cm oraz płytki z podłożem innym niż szklane:
Tak, urządzenie obsługuje różne rozmiary i grubości płytek, co zwiększa jego wszechstronność. Obsługuje płytki TLC, HPTLC lub PLC z podłożem aluminiowym lub z tworzywa sztucznego o różnych formatach i kształtach, do 20 x 20 cm.
Wiele różnych płytek może być analizowanych równolegle:
Można załadować kilka płytek lub arkuszy na płytę bazową, która ma powierzchnię 20 x 20 cm w górnej części szuflady. Oprogramowanie może analizować wiele płytek równolegle, dokładnie rozróżniając każdą z nich podczas pomiarów.
Czy mogę również analizować płytki HPTLC?
Tak, urządzenie (w tym oprogramowanie) umożliwia wysoce niezawodną analizę płytek HPTLC, TLC i PLC.
Czy mogę uruchomić skanowanie długości fali:
Nie, niestety ta funkcja nie jest dostępna. Można przeprowadzić wzbudzenia przy długości fali 254 nm, 366 nm i VIS.
Czy urządzenie jest objęte gwarancją:
Tak, oferujemy roczną gwarancję. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania dalszych porad.
Jaka jest oczekiwana żywotność lampy:
Zespół lampy jest wyposażony w trzy diody LED, które mają znacznie dłuższą żywotność i są bardziej trwałe niż lampy rtęciowe. Diody LED mogą działać od 2 do 7 lat, w zależności od godzin użytkowania.
PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA PROJEKT I OBSŁUGA
Oprogramowanie umożliwia analizę płytek TLC w czasie poniżej 2 minut, z automatycznym rozpoznawaniem ścieżek i jednoczesnym pomiarem wielu płytek na obszarze 20 x 20 cm. Obejmuje ono takie funkcje, jak automatyczne obracanie obrazu w przypadku niewspółosiowych płytek, filtry redukcji szumów tła oraz automatyczne wykrywanie linii początkowej i frontu rozpuszczalnika, z opcjami ręcznej regulacji. Dla większej przejrzystości można dodawać adnotacje, a oprogramowanie obsługuje zarówno porównawcze, jak i ilościowe badania płytek.
Urządzenie wykorzystuje trzy źródłaświatła LED - światło białe (VIS), UV-A (366 nm) i UV-C (254 nm) - do oświetlania płytek od góry w trybie światła bezpośredniego i identyfikacji różnych substancji. Wyposażony jest w czujniki dotykowe kompatybilne z rękawicami dla łatwej obsługi, kamerę i jednostkę PC z anteną, wszystkie zaprojektowane zgodnie ze standardami przemysłowymi (URS). Połączenie z systemem jest łatwe za pośrednictwem Wi-Fi lub skanowania kodu QR dla smartfonów, laptopów lub komputerów stacjonarnych. Konfiguracja plug-and-play nie wymaga wsparcia technicznego. Urządzenie może również korzystać z power banku (sprzedawanego oddzielnie) w celu zwiększenia przenośności.
ERGONOMICZNA WIZUALNA ANALIZA PŁYTEK
TLC Explorer posiada okienko inspekcyjne do bezpiecznego i szybkiego badania płytki. Ręczny suwak migawki kontroluje dopływ światła, umożliwiając użytkownikowi dostosowanie widoczności i zminimalizowanie światła rozproszonego. Zapewnia trzy rodzaje źródeł wzbudzenia, które można łatwo włączyć za pomocą dotykowych przycisków, wskazując ich długości fal. Jednocześnie aktywne może być tylko jedno źródło światła.
BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Urządzenie jest wyposażone w układ bezpieczeństwa, który zapobiega ekspozycji na promieniowanie UV, zapewniając rozpoczęcie procesu analitycznego tylko wtedy, gdy płytki są zabezpieczone i zamknięte w module szuflady. Kontrolka "Drawer Open" wskazuje, że szuflada nie została prawidłowo zamknięta. Urządzenie wykorzystuje również energooszczędne moduły LED zamiast tradycyjnych lamp rtęciowych jako źródło światła, zapewniając bardziej zrównoważoną i trwałą opcję.
ŁATWA KONSERWACJA I WYMIANA LAMP
Zewnętrzna część urządzenia TLC jest łatwa do czyszczenia za pomocą powszechnie stosowanych rozpuszczalników. Regularna konserwacja nie jest wymagana. Wymiana lampy może być wykonana przy minimalnym wysiłku. Części zamienne i akcesoria można zamówić osobno. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z lokalnym serwisem technicznym lub odwiedź naszą stronę serwisową: SigmaAldrich.com/TLCservice.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
TLC-based decaffeinated green tea analysis for epigallocatechin, epicatechin-3-O-gallate, epicatechin, and epigallocatechin-3-O-gallate using TLC Explorer.
Rapid and efficient TLC-based determination of urea in milk using the TLC explorer documentation system with high recovery and strong calibration.
Analysis of glycyrrhizin in licorice using the USP TLC method enhanced by the TLC Explorer for precise documentation, automation, and quantification.
Zobacz wszystkie artykuły
Powiązane treści
Jakościowe i ilościowe analizy TLC. Zautomatyzowane oprogramowanie zapewniające bezproblemowe, szybkie i precyzyjne wyniki. Konfiguracja plug-and-play z intuicyjnym oprogramowaniem.
Odkryj wydajne i zautomatyzowane oprogramowanie do dokładnych i niezawodnych jakościowych i ilościowych analiz TLC. Ciesz się bezproblemową obsługą plug-and-play i łatwo połącz się przez WiFi lub LAN, aby uzyskać płynną łączność.
Discover an efficient and automated software for accurate and reliable qualitative and quantitative TLC analyses. Enjoy a hassle-free plug-and-play experience and easily connect through WiFi or LAN for seamless connectivity.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
152610000104065267023410
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can the instrument analyze plate formats other than 20 x 10 cm and those with backings other than glass?
    1 answer
    1. Yes, the instrument accommodates a variety of plate sizes and thicknesses for added versatility. It supports aluminum- or plastic-backed TLC, HPTLC or PLC plates with different formats and shapes, up to 20x20 cm.
      Helpful?
  2. Can I also analyze the HPTLC plates?
    1 answer
    1. Yes, the instrument (including software) allows a highly reliable analysis of HPTLC, TLC, and PLC plates.
      Helpful?
  3. How many different plates can be analyzed in parallel?
    1 answer
    1. You can load several plates or sheets on the base plate, which has an area of 20 x 20 cm at the top of the drawer. The software can analyze multiple plates in parallel, accurately distinguishing between each one during the measurements.
      Helpful?
  4. Can I run a wavelength scan?
    1 answer
    1. No, unfortunately, this feature is not available. You can carry out excitations at 254 nm, 366 nm, and VIS wavelengths.
      Helpful?
  5. What is the expected lifetime of the lamp?
    1 answer
    1. The lamp unit is equipped with three LEDs, which have a significantly longer lifetime and are more sustainable than mercury lamps. The LEDs can last 2-7 years, depending on the hours of usage.
      Helpful?
  6. Is there a warranty included?
    1 answer
    1. Yes, we offer a one-year warranty. And in case you encounter any technical issues, please contact your local representative for further advice.
      Helpful?
  7. Can the software perform quantification or semi-quantitate analyses?
    1 answer
    1. Yes, it can. The software can calculate concentrations by comparing the spot on a track with corresponding spots on reference tracks that have known concentrations.
      Helpful?
  8. Is the software tool GMP-compliant?
    1 answer
    1. No, the software is not fully GMP-compliant.