Merck
Bioprocessing Mobius® Bioreaktory jednorazowego użytku
Trzy bioprocesowe bioreaktory Mobius<sup>®</sup> jednorazowego użytku. Mikrobioreaktor Mobius® Breez po lewej, bioreaktor jednorazowy Mobius® 3 L pośrodku i bioreaktory Mobius® iFlex po prawej.
Niezależnie od tego, czy chcesz wprowadzić modułowe bioreaktory jednorazowego użytku do swojego obecnego procesu, czy też zastanawiasz się, w jaki sposób możesz zwiększyć elastyczność produkcji, aby uwzględnić wszystkie rodzaje przetwarzania wyższego szczebla (procesy wsadowe, wsadowe z podawaniem i perfuzyjne), produkty i rozwiązania Mobius® mogą pomóc Ci sprostać zmieniającym się potrzebom w zakresie hodowli komórek.
Rodzina bioreaktorów Mobius® obejmuje bioreaktory w skali laboratoryjnej (2 ml i 3 l), pilotażowe, kliniczne i komercyjne (50-2000 l), które umożliwiają hodowlę komórek od wczesnego etapu rozwoju procesu po komercyjną produkcję seryjną.
Bioreaktory jednorazowego użytku firmy Mobius® obejmują produkty, które pomagają pracować szybciej i bardziej ekonomicznie. Nasi eksperci będą współpracować z Tobą przez cały proces, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. 
Przegląd sekcji
Benchtop Single-Use Bioreactors
Mikrobioreaktor Mobius® Breez przedstawiający urządzenie, monitor i załączniki.
Mobius® Breez Microbioreactor
2 ml zautomatyzowana, jednorazowa, perfuzyjna platforma do hodowli komórek, zaprojektowana z myślą o wspieraniu delikatnych, elastycznych i powtarzalnych procesów komórkowych. System jest w stanie przyspieszyć szereg zastosowań, takich jak rozwój linii komórkowych, badania przesiewowe i optymalizacja mediów oraz wczesne opracowywanie procesów. Mikrobioreaktor Mobius® Breez pozwala zwiększyć wydajność i skrócić czas rozwoju oraz obniżyć koszty w porównaniu z tradycyjnymi technologiami, które wymagają większego zużycia materiałów.
Korzyści
  • Umożliwia procesy perfuzji w celu osiągnięcia wysokiej gęstości komórek w 2 ml
  • Wolność od praktycznej pracy dzięki zautomatyzowanej kontroli i monitorowaniu
  • Elastyczność operacyjna pozwala zaoszczędzić czas i koszty rozwoju
Bioreaktor Mobius® iFlex 200 l w trybie perfuzji. Przezroczysty cylinder z żółtą podstawą i górą, z przezroczystymi rurkami wychodzącymi dookoła.
Mobius® Bioreaktor jednorazowego użytku o pojemności 3 l
Bioreaktor zbiornikowy z mieszadłem jednorazowego użytku do hodowli komórek w skali laboratoryjnej w trybie wsadowym lub perfuzyjnym. Łączy w sobie przewidywalność konstrukcji zbiornika z mieszadłem z elastycznością jednorazowego użytku, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do opracowywania procesów hodowli komórek w skali laboratoryjnej.
Korzyści
  • Zmaksymalizuj zasoby laboratoryjne, oszczędzając dni przestojów między eksperymentami 
  • Kompatybilność z szeroką gamą kontrolerów, eliminująca potrzebę zakupu dodatkowego sprzętu w celu przejścia na rozwiązanie jednorazowe
  • Funkcjonalność porównywalna z konwencjonalnymi szklanymi bioreaktorami
Pilotażowe, kliniczne i komercyjne bioreaktory jednorazowego użytku
Bioreaktor Mobius® iFlex 200 L w trybie perfuzji. Cztery urządzenia w linii, połączone rurkami i przewodami.
Bioreaktory Mobius® iFlex
Już dziś przygotuj swój proces na przyszłość dzięki modułowej elastyczności.
Zacznij swoją transformację w kierunku zakładu biomaszynowego przyszłości z bioreaktorami Mobius® iFlex - modułowymi, nowej generacji, wysokowydajnymi, gotowymi do perfuzji bioreaktorami o niezrównanej konstrukcji, które mogą obsługiwać ultra-wysokie gęstości komórek.
Nowe bioreaktory Mobius® iFlex to skalowalne portfolio bioreaktorów zbiornikowych z mieszadłem, które wykorzystują worki jednorazowego użytku o zwiększonej wytrzymałości, wykonane przy użyciu naszej innowacyjnej technologii folii Ultimus®. Aplikacje perfuzyjne są obsługiwane z łatwością dzięki integracji wieży perfuzyjnej, która wykorzystuje zespoły filtrów Cellicon® do zatrzymywania komórek w zbiorniku bioreaktora podczas usuwania zużytych mediów.
Korzyści
  • Wysoka wydajność dzięki lepszemu mieszaniu i transferowi tlenu
  • Elastyczność i możliwość pracy w trybie binarnym.li> Elastyczność umożliwiająca realizację procesów wsadowych, wsadowych z podawaniem i
    perfuzji
  • Skalowalność od 50 L do 2000 L
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 2
Poproś o informacje
.
*System Service Reliance Plan nie dotyczy bioreaktora Mobius® 3 L