Przejdź do
1269254
USP
Famotydyna Związek pokrewny E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N,N′′′-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 2,2′-[4,4′-Disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N8S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.53
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
famotidine
form
powder
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
InChI key
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Famotidine Related Compound E (Famotidine Impurity E) to zanieczyszczenie famotydyny, która jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, skutecznie hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Famotidine Related Compound E może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec pierwotny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą różnych technik analitycznych.
Również do użytku z monografią USP, taką jak Famotidine
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2911PHR2912PHR2908
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotydyna Związek pokrewny E
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Famotidine
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia, 39(1)(1-2), 1815-1815 (2020)
Potentiometric determination of famotidine in pharmaceutical formulations
Ayad MM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(1-2) (2002)
Photoaffinity labeling of the anionic sites in Caco-2 cells mediating saturable transport of hydrophilic cations ranitidine and famotidine
Bourdet DL, et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(11) (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1269254-25MG04061833830246