Przejdź do
1269221
USP
Famotydyna Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N,N′′′-[(1,1-Dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N11O2S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.75
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
famotidine
form
powder
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
yellow to white
solubility
water: soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25)
InChI key
NRRXZFHNRLQONH-UHFFFAOYSA-N
General description
Famotidine Related Compound B (Famotidine Impurity B) to zanieczyszczenie famotydyny, która jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, skutecznie hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Application
Famotydyna Związek pokrewny B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Famotydyna
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2912PHR29091269265
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotydyna Związek pokrewny B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)