Przejdź do
1269200
USP
Famotydyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Famotidine, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N7O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
famotidine
form
powder
packaging
pkg of 125 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white to pale yellow-white
mp
325.4-327.2 °F (163—164°C)
solubility
DMF: freely soluble, acetone: practically insoluble, chloroform: practically insoluble, ethanol: practically insoluble, ether: practically insoluble, ethyl acetate: practically insoluble, glacial acetic acid: freely soluble, methanol: slightly soluble, water: very slightly soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
InChI key
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH2(3274)
General description
Famotydyna jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, który skutecznie hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Famotydyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec pierwotny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami analitycznymi.(10)
Biochem/physiol Actions
H2 histamine receptor antagonist; anti-ulcer agent
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP653F0005000PHR1055
Famotydyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269200
Famotydyna
Famotidine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP653
Famotidine
Famotidine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0005000
Famotidine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotydyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)