Merck
1269243
USP
Famotydyna Związek pokrewny D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-{{{2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl}methyl}sulphanyl}propanamide, 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13N5OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
famotidine
form
powder
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)N)N=CNN
InChI
1S/C8H13N5OS2/c9-7(14)1-2-15-3-6-4-16-8(13-6)11-5-12-10/h4-5H,1-3,10H2,(H2,9,14)(H,11,12,13)
InChI key
ASHSLSDRNNWQKI-UHFFFAOYSA-N
General description
Famotidine Related Compound D (Famotidine Impurity D) jest zanieczyszczeniem famotydyny, która jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, skutecznie hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Famotydyna Związek pokrewny D Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Famotydyna
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotydyna Związek pokrewny D
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)