Przejdź do
1269232
USP
Famotydyna Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)propanamide monohydrochloride, 3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl]methylthio}-N-sulfamoylpropanamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N6O3S3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.89
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
famotidine
form
powder
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white to off-white
mp
298.4-314.6 °F (148—157°C)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)CCSCc1nc([s]c1)N\C(=N/[H])\N)N.Cl
InChI
1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H
InChI key
LBBLJRHWJZWHQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Famotidine Related Compound C (Famotidine Impurity C) jest zanieczyszczeniem famotydyny, która jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, skutecznie hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1269254PHR2910PHR2908
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
format
neat
format
neat
format
-
format
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)