Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł | |
| 1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
material
cap (Attached lid), clear , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
manufacturer/tradename
Simport T330-6N
H × O.D.
30 mm × 8 mm
volume
0.6 mL
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Simport T330-6N | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND 780550 |
| material cap (Attached lid), polypropylene , clear | material cap (Attached lid), clear , polypropylene | material cap (Lid), clear polypropylene | material - |
| packaging case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500 | packaging case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500 | packaging pkg of 1000 | packaging - |
| volume 0.6 mL | volume - | volume - | volume - |
| H × O.D. 30 mm × 8 mm | H × O.D. 38 mm × 11 mm | H × O.D. 32 mm × 7.9 mm | H × O.D. - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Produkty
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Comprehensive LC-MS peptide mapping method for biosimilar comparability of trastuzumab, enabling full sequence coverage and PTM analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5149-500EA | 04061833403648 |
| T5149-1000EA | 04061833344378 |