Przejdź do
Z628034
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
transparent
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
32119210
Sterility:
non-sterile
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND 780550
color
transparent
General description
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes. Graduations on one side with frosted marking area opposite. Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Features and Benefits
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Other Notes
BR780550 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR780546BR780754BR780753
description
transparent
description
clear
description
capacity 2 mL, conical bottom, sterile
description
capacity 2 mL, self-standing bottom, sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
BRAND 780550
manufacturer/tradename
BRAND 780546
manufacturer/tradename
BRAND 780754
manufacturer/tradename
BRAND 780753
color
transparent
color
clear
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)