Kluczowe dokumenty
Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
Synonim(y):
Mikroprobówki z zakrętkami, Probówki do mikrowirówki, Zakrętki
Wybierz wielkość
1 PKG
216,00 zł
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
216,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (Lid)
clear polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
opakowanie
pkg of 1000
producent / nazwa handlowa
BRAND
wys. × śr. zewn.
32 mm × 7.9 mm
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Withstands RCF up to 10000 × g at 20 °C for 20 minutes.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość dla wymagających zastosowań
  • Szczelna pokrywa zatrzaskowa
  • Możliwość otwierania i zamykania jedną ręką
Inne uwagi
BR780507 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
U Daood et al.
Clinical oral investigations, 24(2), 649-661 (2019-05-23)
Evaluate effect of quaternary ammonium silane (QAS) cavity disinfectant on cariogenic biofilm. Single- (Streptococcus mutans or Lactobacillus acidophilus), dual- (Streptococcus mutans/Lactobacillus Acidophilus), and multi-species (Streptococcus mutans, Actinomyces naeslundii, and Streptococcus sanguis) biofilms were grown on acid-etched dentine discs. Biofilms were
Werner E G Müller et al.
Marine drugs, 18(12) (2020-12-18)
The mucus layer of the nasopharynx and bronchial epithelium has a barrier function against inhaled pathogens such as the coronavirus SARS-CoV-2. We recently found that inorganic polyphosphate (polyP), a physiological, metabolic energy (ATP)-providing polymer released from blood platelets, blocks the