Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
1.5 mL
Material:
cap (Attached lid), clear , polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
Aby zapytać o ten produkt T6649, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cap (Attached lid), clear , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
H × O.D.
38 mm × 11 mm
capacity
1.5 mL
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| material cap (Attached lid), polypropylene , clear | material cap (Attached lid), clear , polypropylene | material cap (Lid), clear polypropylene |
| packaging case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500 | packaging case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500 | packaging pkg of 1000 |
| capacity 1.5 mL | capacity - | capacity 0.5 mL |
| H × O.D. 38 mm × 11 mm | H × O.D. 30 mm × 8 mm | H × O.D. 32 mm × 7.9 mm |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge tubes with attached lid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?