Przejdź do
F3290
FLAG® Peptide
≥85% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H60N10O20
Masa cząsteczkowa:
1012.97
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
FLAG® Peptide, lyophilized powder
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
1012.97 Da
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C41H60N10O20/c42-11-3-1-5-22(45-36(65)24(13-19-7-9-20(52)10-8-19)47-34(63)21(44)14-29(53)54)35(64)48-26(16-31(57)58)38(67)50-28(18-33(61)62)40(69)51-27(17-32(59)60)39(68)49-25(15-30(55)56)37(66)46-23(41(70)71)6-2-4-12-43/h7-10,21-28,52H,1-6,11-18,42-44H2,(H,45,65)(H,46,66)(H,47,63)(H,48,64)(H,49,68)(H,50,67)(H,51,69)(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
XZWYTXMRWQJBGX-VXBMVYAYSA-N
General description
The FLAG peptide is used for the competitive elution of amino-terminal, Met-amino-terminal or carboxy-terminal FLAG fusion proteins from the Anti-FLAG M1 or Anti-FLAG M2 antibody (in solution or bound to an agarose gel).
Application
Gently elutes FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG® M1 and M2 affinity resins. Usual working concentration is 100 μg/ml. Will not elute 3X FLAG fusion proteins. For this application, use 3X FLAG Peptide, F4799.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Preparation Note
For stock solution, dissolve in TBS (10mM Tris HCL, 150 mM NaCl, pH7.4) to a final concentration of 5 mg/mL.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4799SAE0194I2149
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC/MS)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
1012.97 Da
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
1102.15 Da
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Technologie ekspresji białek dla różnych systemów ekspresji wspierające badania, terapie i produkcję szczepionek.
Techniki oczyszczania białek, odczynniki i protokoły oczyszczania rekombinowanych białek przy użyciu metod obejmujących wymianę jonową, wykluczenie wielkości i chromatografię powinowactwa białek.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F3290-25MG04061835573004
F3290-4MG04061833613689