Przejdź do
I2149
Hemagglutinin Peptide
≥97% (HPLC), powder, Influenza
Synonim(y):
Anti-HA, HA tag peptide, HA1 fragment 98-106, Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H67N9O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1102.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
1102.15 Da
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
InChI key
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
General description
Influenza Hemagglutinin (HA) peptide is a synthetic peptide with an amino acid sequence of N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C. This corresponds to amino acids 98-106 of the human influenza virus hemagglutinin. The HA Peptide is used for competing out the anti-HA antibody binding to HA-tagged fusion proteins in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by HA peptide demonstrates binding is specific.
Application
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide may be used in immunoblotting. It may also be used to to elute HA-tagged fusion proteins from an affinity column of Monoclonal Anti-HA agarose.
Preparation Note
Dissolve in water to a concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3290SAE0194P5801
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
1102.15 Da
mol wt
1012.97 Da
mol wt
-
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)