Przejdź do
SAE0194
3xFLAG Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Synonim(y):
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.43
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein extraction: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The 3X FLAG Peptide is a synthetic peptide of 23 amino acid residues in length. The Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp motif is repeated three times in the peptide. Eight amino acids at the C-terminus make up the classic FLAG sequence (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys).
Application
For use in competitive elution by affinity chromatography of 3X FLAG fusion proteins either from the ANTI-FLAG M2 monoclonal antibody (F1804) in solution, or bound to agarose on the ANTI-FLAG M2 agarose affinity gel (A2220).
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
Legal Information
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4799P1306F3290
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC/MS)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)