Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 932,00 zł |
Informacje o tej pozycji
932,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.), 27-32 °C
density
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 90% | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 28-32 °C, 30-33 °C (lit.) | mp 30-33 °C (lit.) | mp - | mp 22-24 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form powder | form liquid | form liquid |
| density 1.179 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.179 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.135 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.236 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene-3,4-dithiol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 89700-1G | 04061833076491 |
| 89700-5G | 04061832921174 |